Learn More
Scopolotine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10381134
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 92-61-5 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-61-5
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00006872
Clé InChI RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
CID PubChem 5280460
ChEBI CHEBI:17488
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-méthoxychromen-2-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Scopoletin
Note relative au nom 95%
Point de fusion 200.0°C to 207.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 8545
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline