Learn More
SCNM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène SCNM1
Concentration 0.22 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16834694
Afficher les documents
Proteintech
15490-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16824694
Afficher les documents
Proteintech
15490-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
SCNM1 is a zinc finger protein and putative splicing factor. In mice, Scnm1 modifies phenotypic expression of Scn8a mutations.
Spécification
Spécification
SCNM1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q8K136, Q9BWG6
310662, 69269, 79005
SCNM1 Fusion Protein Ag7854
Primary
-20°C
SCNM1
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
SCNM1, sodium channel modifier 1
SCNM1
IgG
Antigen Affinity Chromatography