Learn More
SCNM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15490-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16824694
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
SCNM1 is a zinc finger protein and putative splicing factor. In mice, Scnm1 modifies phenotypic expression of Scn8a mutations.
Spécification
Spécification
SCNM1
Polyclonal
Unconjugated
SCNM1
SCNM1, sodium channel modifier 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
310662, 69269, 79005
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8K136, Q9BWG6
SCNM1
SCNM1 Fusion Protein Ag7854
150 μL