Learn More
Saponine, issu de glycosides de saponifaire (poudre blanc cassé / qualité pratique), MP Biomedicals
Origine végétale, glycosides de saponifaire
83.90€ - 769.00€
Identifiants chimiques
CAS 637-39-8
Formule moléculaire C6H16ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.648
Clé InChI HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
CID PubChem 101814
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol ; chlorhydrate
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11496222
Afficher les documents
MP Biomedicals
0210285525
25 g
83.90€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11406232
Afficher les documents
MP Biomedicals
0210285580
100 g
187.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11416232
Afficher les documents
MP Biomedicals
0210285590
500 g
769.00€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Spécification
Identifiants chimiques
637-39-8
185.648
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol ; chlorhydrate
C6H16ClNO3
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
101814
C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Spécification
Saponin
637-39-8
C6H16ClNO3
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol ; chlorhydrate
101814
Poudre
Cell biology
Blanc
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
C(CO)N(CCO)CCO.Cl
185.648
Pratique
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 232-462-6
Recommended Storage : Conserver à température ambiante (15°C à 30°C)
Identifiant produit
  • Saponin, Practical Grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..