Learn More
Saponine, issu de glycosides de saponifaire (poudre blanc cassé / qualité pratique), MP Biomedicals
Code produit. 11406232 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Origine végétale, glycosides de saponifaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-39-8
Formule moléculaire C6H16ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.648
Clé InChI HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
CID PubChem 101814
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol ; chlorhydrate
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Saponin
Note relative au nom Cell biology
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Qualité Pratique
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Saponin, Practical Grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Saponin