Learn More
Heathrow Scientific Pelle d’échantillonnage, stérile
Pelles d’échantillonnage durables conçues pour faciliter la récupération des échantillons de granulés, de poudres et de pâtes. Les pelles sont destinées à un usage unique pour empêcher la contamination des échantillons en vrac.
17.40€ - 52.00€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de fond | Plat |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17699790
![]() ![]() |
Heathrow Scientific
120857 |
60 mL | 205 x 40 x 27 mm |
17.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17679790
![]() ![]() |
Heathrow Scientific
120855 |
125 mL | 218 x 49 x 33 mm |
21.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17659790
![]() ![]() |
Heathrow Scientific
120853 |
250 ml | 195 x 58 x 44 mm |
26.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17639790
![]() ![]() |
Heathrow Scientific
120851 |
500 mL | 255 x 92 x 53 mm |
52.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Conception durable
- Grandes ouvertures larges pour faciliter la récupération des échantillons
- Fond plat pour stabiliser l’échantillon sur une balance ou une surface plane
- Traçabilité par lot
- Matériau inerte, exempt d’ESB / EST, incassable
- Comporte une longue poignée pour accéder aux récipients profonds
- Récupération sûre de l’échantillon
- Stérile
- Jetables pour garantir l’absence de contamination croisée chimique
- En PS de qualité alimentaire FDA dans une salle blanche de classe ISO 8
- Répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité et de BPF pour l’échantillonnage
Spécification
Pelle | |
Non autoclavable | |
Oui | |
Monobloc | |
REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 et UE 1935/2004 |
Polystyrène | |
Plat | |
Stérile | |
blanc | |
Échantillonnage de granulés, de poudres et de pâtes |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.