Learn More
Heathrow Scientific Pelle d’échantillonnage, stérile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Pelles d’échantillonnage durables conçues pour faciliter la récupération des échantillons de granulés, de poudres et de pâtes. Les pelles sont destinées à un usage unique pour empêcher la contamination des échantillons en vrac.
Marque:  Heathrow Scientific 120853
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17659790
  • 26.85€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 11-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Conception durable
    • Grandes ouvertures larges pour faciliter la récupération des échantillons
    • Fond plat pour stabiliser l’échantillon sur une balance ou une surface plane
    • Traçabilité par lot
    • Matériau inerte, exempt d’ESB / EST, incassable
    • Comporte une longue poignée pour accéder aux récipients profonds
  • Récupération sûre de l’échantillon
    • Stérile
    • Jetables pour garantir l’absence de contamination croisée chimique
    • En PS de qualité alimentaire FDA dans une salle blanche de classe ISO 8
    • Répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité et de BPF pour l’échantillonnage
Spécification
Spécification
Pelle
Non autoclavable
250 ml
Stérile
blanc
Échantillonnage de granulés, de poudres et de pâtes
44 mm
58 mm
Polystyrène
Plat
Oui
Monobloc
REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 et UE 1935/2004
195 x 58 x 44 mm
195 mm