Learn More
SCAT™ Bouchons de sécurité des déchets, à conduction électrostatique
Les bouchons de sécurité des déchets SCAT, fabriqués à partir de PTFE-EL, sont des bouchons permettant une fermeture hermétique pour une élimination sûre de vos déchets liquides HPLC. Le filtre d’échappement SCAT composé de trois couches de carbone actif se lie aux vapeurs des solvants, des acides et des alcalins. Il assure une compensation sûre de la pression et la sécurité sur le lieu de travail.
166.00€ - 192.00€
Spécification
Couleur Noir
Type Waste Cap
Matériau PTFE-EC
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Diamètre du filetage Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre du filetage Comprend Prix Quantité et disponibilité  
17805714
Afficher les documents
SCAT™
460050
S50 2 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 2 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), 1 tube en PP avec de 5 à 11,5 mm (dia. int.), 1 raccordement GL14 pour filtre d’échappement
166.00€
1 kit
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17845724
Afficher les documents
SCAT™
460060
S60/61 2 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 2 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), 1 tube en PP avec de 5 à 11,5 mm (dia. int.), 1 raccordement GL14 pour filtre d’échappement
166.00€
1 kit
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17855724
Afficher les documents
SCAT™
460070
S70/71 2 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 2 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), 1 tube en PP avec de 5 à 11,5 mm (dia. int.), 1 raccordement GL14 pour filtre d’échappement
192.00€
1 kit
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
17875724
Afficher les documents
SCAT™
460090
S90 4 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 4 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), 1 tube en PP avec de 5 à 11,5 mm (dia. int.), 1 raccordement GL14 pour filtre d’échappement
192.00€
1 kit
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Composé d’un matériau en PTFE-EL à conduction électrique afin d’éviter les décharges statiques
  • Disponible avec différents diamètres de filetage et nombres de ports pour capillaires (5 à 11,5 mm de dia. int.)
  • Raccordement GL14 à utiliser avec les filtres d’échappement SCAT
Spécification
Spécification
Noir
Waste Cap
PTFE-EC