Learn More
SCAT™ Bouchons de sécurité des déchets, à conduction électrostatique
Les bouchons de sécurité des déchets SCAT, fabriqués à partir de PTFE-EL, sont des bouchons permettant une fermeture hermétique pour une élimination sûre de vos déchets liquides HPLC. Le filtre d’échappement SCAT composé de trois couches de carbone actif se lie aux vapeurs des solvants, des acides et des alcalins. Il assure une compensation sûre de la pression et la sécurité sur le lieu de travail.
Marque: SCAT™ 460060
134.16 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Composé d’un matériau en PTFE-EL à conduction électrique afin d’éviter les décharges statiques
- Disponible avec différents diamètres de filetage et nombres de ports pour capillaires (5 à 11,5 mm de dia. int.)
- Raccordement GL14 à utiliser avec les filtres d’échappement SCAT
Spécification
Noir | |
PTFE-EC | |
Waste Cap |
2 raccords en PFA de 2,3 mm (dia. ext.), 2 raccords en PFA de 3,2 mm (dia. ext.), 1 tube en PP avec de 5 à 11,5 mm (dia. int.), 1 raccordement GL14 pour filtre d’échappement | |
S60/61 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.