Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds transparents à parois droites avec revêtement de sécurité et bouchons blancs en PP et mousse de PE / PTFE
Reduce breakage and lab mishaps. Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap are ideal for soil sampling and environmental applications.
47.60€ - 196.00€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Matériau | Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass |
Quantité | 12/Cs. |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PE Foam/PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11553782
|
Fisherbrand™
02911827 |
240 mL | 70-400 mm | N/A | |||||
11563782
|
Fisherbrand™
02911868 |
480 mL | 70-400 mm | N/A | |||||
11778699
|
Fisherbrand™
02911721 |
960 mL | 89-400 mm | N/A | |||||
Description
Reduce breakage and lab mishaps with these Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles. If the glass breaks, the plastisol coating contains the substance in the bottle long enough to allow for proper disposal.
- Plastisol coating contains substance in bottle long enough to allow for proper disposal if the glass breaks
- Straight sided walls allow for the complete removal of contents
- Features polypropylene PE Foam/PTFE lined cap attached
Spécification
Clear | |
12/Cs. | |
PE Foam/PTFE | |
Large | |
Safety-Coated Straight Sided Round Bottle | |
Polypropylène |
Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass | |
Blanc | |
Oui | |
Straight-sided, Round | |
PTFE | |
Screw Cap |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.