Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds transparents à parois droites avec revêtement de sécurité et bouchons blancs en PP et mousse de PE / PTFE
Reduce breakage and lab mishaps. Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap are ideal for soil sampling and environmental applications.
Marque:  Fisherbrand™ 02911721
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11778699
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Reduce breakage and lab mishaps with these Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles. If the glass breaks, the plastisol coating contains the substance in the bottle long enough to allow for proper disposal.
  • Plastisol coating contains substance in bottle long enough to allow for proper disposal if the glass breaks
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Features polypropylene PE Foam/PTFE lined cap attached
Spécification
Spécification
32 oz., 1000 mL
32 oz.
Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass
Blanc
89-400
Large
Safety-Coated Straight Sided Round Bottle
Polypropylène
Screw Cap
960 mL
Clear
12/Cs.
PE Foam/PTFE
Oui
Straight-sided, Round
PTFE
89-400 mm