Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon en caoutchouc à deux orifices
Utilisez ces bouchons en caoutchouc pour une utilisation avec des solutions à faible concentration ou non agressives. Les bouchons en caoutchouc à deux orifices Cole-Parmer™ assurent une bonne étanchéité et une bonne adhérence et résistent aux conditions de laboratoire sans durcissement.
75.40€ - 103.00€
Spécification
Diamètre (métrique) du trou | 5mm |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | Bouchon |
Hauteur (métrique) | 25mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11716078
|
Cole-Parmer™
62991-82 |
10 |
103.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11746078
|
Cole-Parmer™
62991-76 |
5 |
75.40€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11726078
|
Cole-Parmer™
62991-80 |
8 |
81.65€
13 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Les bouchons noirs en caoutchouc naturel solide restent pliables sur une longue période
- Chaque bouchon a sa taille marquée en chiffres en relief
- Faible teneur en soufre
- Supporte des températures comprises entre –25C et 70°C
Spécification
5mm | |
Caoutchouc | |
25mm |
Noir | |
Bouchon |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.