Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon en caoutchouc à deux orifices
Utilisez ces bouchons en caoutchouc pour une utilisation avec des solutions à faible concentration ou non agressives. Les bouchons en caoutchouc à deux orifices Cole-Parmer™ assurent une bonne étanchéité et une bonne adhérence et résistent aux conditions de laboratoire sans durcissement.
Marque:  Cole-Parmer™ 62991-76
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11746078
  • 75.40€ / 30 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les bouchons noirs en caoutchouc naturel solide restent pliables sur une longue période
  • Chaque bouchon a sa taille marquée en chiffres en relief
  • Faible teneur en soufre
  • Supporte des températures comprises entre –25C et 70°C
Spécification
Spécification
5mm
30/boîte
Noir
27 mm
Bouchon
25mm
5
23 mm
Caoutchouc