Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon en caoutchouc à deux orifices
Utilisez ces bouchons en caoutchouc pour une utilisation avec des solutions à faible concentration ou non agressives. Les bouchons en caoutchouc à deux orifices Cole-Parmer™ assurent une bonne étanchéité et une bonne adhérence et résistent aux conditions de laboratoire sans durcissement.
Marque: Cole-Parmer™ 62991-82
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bouchons noirs en caoutchouc naturel solide restent pliables sur une longue période
- Chaque bouchon a sa taille marquée en chiffres en relief
- Faible teneur en soufre
- Supporte des températures comprises entre –25C et 70°C
Spécification
5mm | |
8/boîte | |
Noir | |
50 mm | |
Bouchon |
25mm | |
10 | |
42 mm | |
Caoutchouc |