Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large standard transparents sans bouchon
For pharmaceutical, chemical, environmental applications. Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles without Cap are made of glass.
10.70€ - 23.55€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Matériau | Glass |
Closure Included | No |
Bouche | Large |
Forme | Round |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11563672
|
Fisherbrand™
02911942 |
120 ml | 48 à 400 mm | 24/carton | |||||
11573672
|
Fisherbrand™
02911943 |
240 ml | 58 à 400 mm | 24/carton | |||||
11583672
|
Fisherbrand™
02911871 |
480 ml | 63 à 400 mm | 24/carton | |||||
11593672
|
Fisherbrand™
02912114 |
960 ml | 70 à 400 mm | 12/carton | |||||
11513682
|
Fisherbrand™
02912117 |
3 785 ml | 89 à 400 mm | 4/carton | |||||
Description
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
- Used for food packaging and storing
- Feature wide opening making them ideal general purpose bottle
Spécification
Clear | |
No | |
Round | |
Screw Cap |
Glass | |
Large | |
Standard Wide Mouth Bottle |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.