Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large standard transparents sans bouchon
For pharmaceutical, chemical, environmental applications. Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles without Cap are made of glass.
Marque:  Fisherbrand™ 02911871
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11583672
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
  • Used for food packaging and storing
  • Feature wide opening making them ideal general purpose bottle
Spécification
Spécification
480 ml
Clear
24/carton
No
Round
63 à 400 mm
Oui
16 oz.
Glass
63-400
Large
Standard Wide Mouth Bottle
Screw Cap