Learn More
RNF160 Mouse, anti-Human, Clone: 1D2A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | RNF160 |
---|---|
Clone | 1D2A2 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Forme | Liquid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18035515
|
Proteintech
68610-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18090536
|
Proteintech
68610-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The RNF160 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RNF160. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The RNF160 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
RNF160 | |
1000 μg/mL | |
Liquid | |
Human, Rat, Mouse | |
C21orf10, C21orf98, FLJ11053, KIAA0714, ring finger protein 160, RNF160, Zinc finger protein 294, ZNF294 | |
Primary |
1D2A2 | |
Western Blot, ELISA | |
Mouse | |
26046 | |
IgG1 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |