Learn More
RNF160 Mouse, anti-Human, Clone: 1D2A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 68610-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18035515
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The RNF160 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RNF160. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The RNF160 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
RNF160
1D2A2
C21orf10, C21orf98, FLJ11053, KIAA0714, ring finger protein 160, RNF160, Zinc finger protein 294, ZNF294
20 μL
26046
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Western Blot, ELISA
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
150 kDa