Learn More
Renin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Renin
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16852864
Afficher les documents
Proteintech
14291-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16842864
Afficher les documents
Proteintech
14291-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Renin is a highly specific endopeptidase, whose only known function is to generate angiotensin I from angiotensinogen in the plasma, initiating a cascade of reactions that produce an elevation of blood pressure and increased sodium retention by the kidney.
Spécification
Spécification
Renin
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P00797, P06281
19701, 24715, 5972
Renin Fusion Protein Ag5612
Primary
-20°C
REN
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Angiotensinogenase, REN, Renin
REN, Ren1
IgG
Antigen Affinity Chromatography