Learn More
Renin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14291-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16842864
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Renin is a highly specific endopeptidase, whose only known function is to generate angiotensin I from angiotensinogen in the plasma, initiating a cascade of reactions that produce an elevation of blood pressure and increased sodium retention by the kidney.
Spécification
Spécification
Renin
Polyclonal
Unconjugated
REN
Angiotensinogenase, REN, Renin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19701, 24715, 5972
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P00797, P06281
REN, Ren1
Renin Fusion Protein Ag5612
150 μL