Learn More
RENALASE Mouse anti-Human, Clone: 3A12F5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène RENALASE
Clone 3A12F5
Concentration 0.6 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16867095
Afficher les documents
Proteintech
60128-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16857095
Afficher les documents
Proteintech
60128-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This antibody is specific to RNLS.
Renalase is a flavin adenine dinucleotide-dependent amine oxidase that is secreted into the blood from the kidney.
Spécification
Spécification
RENALASE
0.6 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C10orf59, MAO C, Monoamine oxidase C, RENALASE, RNLS
RNLS
IgG1
Protein G
Antibody
3A12F5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q5VYX0
55328
RENALASE Fusion Protein Ag13061
Primary
-20°C
RNLS