Learn More
Tenak™ Rack confort pour congélateurs verticaux, hauteur de boîte 75 mm
Rack Tenak Comfort conçu pour un fonctionnement plus ergonomique lors de l’utilisation d’échantillons.
Marque:  Tenak™ TE24286
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15220774
  • 194.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-10-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
  • Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
  • Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
  • Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
75 mm (boîte)
Congélateurs armoires
3 x 5
683 x 140 x 246 mm
Boîtes (15)
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales