Learn More
Tenak™ Rack confort pour congélateurs verticaux, hauteur de boîte 75 mm
Rack Tenak Comfort conçu pour un fonctionnement plus ergonomique lors de l’utilisation d’échantillons.
170.00€ - 204.00€
Spécification
Hauteur (métrique) 75 mm (boîte)
À utiliser avec (équipement) Congélateurs armoires
Matériau Acier inoxydable
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Capacité Array Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Array Prix Quantité et disponibilité  
15200764
Afficher les documents
Tenak™
TE24266
Boîtes (12) 4 x 3
184.00€
1 pièce
Ajouter au panier
15200774
Afficher les documents
Tenak™
TE24284
Boîtes (10) 2 x 5
184.00€
1 pièce
Ajouter au panier
15220764
Afficher les documents
Tenak™
TE24272
Boîtes (8) 2 x 4
175.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-10-2025
Ajouter au panier
15220774
Afficher les documents
Tenak™
TE24286
Boîtes (15) 3 x 5
194.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-10-2025
Ajouter au panier
15240774
Afficher les documents
Tenak™
TE24288
Boîtes (20) 4 x 5
204.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-09-2025
Ajouter au panier
15260754
View Documents
Tenak™
TE24262
Boîtes (6) 2 x 3
170.00€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15260764
View Documents
Tenak™
TE24276
Boîtes (16) 4 x 4
200.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-07-2025
Add to basket
15280764
View Documents
Tenak™
TE24278
Boîtes (20) 5 x 4
200.00€
1 pièce
En stock
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
  • Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
  • Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
  • Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Specifications
Specifications
75 mm (boîte)
Congélateurs armoires
Acier inoxydable