Learn More
Tenak™ Rack confort pour congélateurs verticaux, hauteur de boîte 75 mm
Rack Tenak Comfort conçu pour un fonctionnement plus ergonomique lors de l’utilisation d’échantillons.
Marque:  Tenak™ TE24272
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15220764
  • 175.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
  • Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
  • Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
  • Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
75 mm (boîte)
Congélateurs armoires
2 x 4
562 x 140 x 164 mm
Boîtes (8)
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales