Learn More
PTPN23 Rabbit, anti-Human, CoraLite 647, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Spécification
Antigène PTPN23
Concentration 1000 μg/mL
Applications Immunofluorescence
Conjugué CoraLite 647
Forme Liquid
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18007875
Afficher les documents
Proteintech
CL647-10472-100UL
100 μL
450.00€
100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18006685
Afficher les documents
Proteintech
CL647-10472-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The PTPN23 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PTPN23. This antibody recognizes human antigen. The PTPN23 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™647.
Spécification
Spécification
PTPN23
Immunofluorescence
Liquid
Human
DKFZp564F0923, HD PTP, HDPTP, KIAA1471, PTP TD14, PTPN23
Primary
1000 μg/mL
CoraLite 647
Rabbit
25930
IgG
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.