Learn More
Sampling Systems™ Pelles en PTFE
Ces pelles en PTFE sont sans suceur et démontrent une excellente résistance aux produits chimiques pour vos besoins d’échantillonnage.
184.00€ - 305.00€
Spécification
Type de produit Pelle
Matériau PTFE vierge
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA, USP classe VI
À utiliser avec (application) Applications BPF
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15819631
Afficher les documents
Sampling Systems™
A333-100
100 ml
184.00€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 01-09-2025
Ajouter au panier
15829631
Afficher les documents
Sampling Systems™
A333-500
500 ml
305.00€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 01-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriquées en PTFE vierge
  • Conformes aux exigences de la FDA et conformes à la norme USP classe VI
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Conformes GMP
  • Disponibles en deux capacités : 100 ou 500 ml
Spécification
Spécification
Pelle
blanc
Applications BPF
PTFE vierge
FDA, USP classe VI