Learn More
Sampling Systems™ Pelles en PTFE
Ces pelles en PTFE sont sans suceur et démontrent une excellente résistance aux produits chimiques pour vos besoins d’échantillonnage.
Marque:  Sampling Systems™ A333-500
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15829631
  • 305.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 01-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Fabriquées en PTFE vierge
  • Conformes aux exigences de la FDA et conformes à la norme USP classe VI
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Conformes GMP
  • Disponibles en deux capacités : 100 ou 500 ml
Spécification
Spécification
Pelle
500 ml
FDA, USP classe VI
255 mm
PTFE vierge
blanc
Applications BPF
100 mm