Learn More
PSMG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PSMG3 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16834844
|
Proteintech
15601-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16824844
|
Proteintech
15601-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PSMG3, also named as C7orf48 and PAC3, is a chaperone protein which promotes assembly of the 20S proteasome. It may cooperate with PSMG1-PSMG2 heterodimers to orchestrate the correct assembly of proteasomes.Spécification
PSMG3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q9BT73, Q9CZH3 | |
100361517, 66506, 84262 | |
PSMG3 Fusion Protein Ag7984 | |
Primary | |
-20°C | |
PSMG3 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C7orf48, hPAC3, PAC 3, PAC3, PSMG3 | |
Psmg3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |