Learn More
PSMG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15601-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16824844
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
PSMG3, also named as C7orf48 and PAC3, is a chaperone protein which promotes assembly of the 20S proteasome. It may cooperate with PSMG1-PSMG2 heterodimers to orchestrate the correct assembly of proteasomes.
Spécification
Spécification
PSMG3
Polyclonal
Unconjugated
PSMG3
C7orf48, hPAC3, PAC 3, PAC3, PSMG3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100361517, 66506, 84262
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BT73, Q9CZH3
Psmg3
PSMG3 Fusion Protein Ag7984
150 μL