missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRTN3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PRTN3 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803865
|
Proteintech
25278-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16893855
|
Proteintech
25278-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Polymorphonuclear leukocyte serine protease that degrades elastin, fibronectin, laminin, vitronectin, and collagen types I, III, and IV (in vitro) and causes emphysema when administered by tracheal insufflation to hamsters.Spécification
PRTN3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P24158 | |
5657 | |
PRTN3 Fusion Protein Ag16765 | |
Primary | |
-20°C | |
PRTN3 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ACPA, AGP7, C ANCA, C ANCA antigen, Leukocyte proteinase 3, MBN, MBT, Myeloblastin, Neutrophil proteinase 4, P29, PR 3, PR3, proteinase 3, PRTN3, Wegener autoantigen | |
PRTN3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit