missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRTN3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 25278-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Polymorphonuclear leukocyte serine protease that degrades elastin, fibronectin, laminin, vitronectin, and collagen types I, III, and IV (in vitro) and causes emphysema when administered by tracheal insufflation to hamsters.Spécification
PRTN3 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PRTN3 | |
ACPA, AGP7, C ANCA, C ANCA antigen, Leukocyte proteinase 3, MBN, MBT, Myeloblastin, Neutrophil proteinase 4, P29, PR 3, PR3, proteinase 3, PRTN3, Wegener autoantigen | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
5657 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.35 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P24158 | |
PRTN3 | |
PRTN3 Fusion Protein Ag16765 | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu