Learn More
Acide propionique, sel de sodium, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96.06 g/mol
23.52€ - 166.83€
Identifiants chimiques
CAS | 137-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.06 |
Numéro MDL | MFCD00002759 |
Clé InChI | JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar |
CID PubChem | 2723816 |
Nom IUPAC | sodium ;propanoate |
SMILES | CCC(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10081550
|
Thermo Scientific Acros
149010250 |
25 g | Flacon en plastique |
23.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10245340
|
Thermo Scientific Acros
149010010 |
1 kg | Flacon en plastique |
55.68€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10423965
|
Thermo Scientific Acros
149010050 |
5 kg | Récipient en plastique |
166.83€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
137-40-6 | |
96.06 | |
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M | |
2723816 | |
CCC(=O)[O-].[Na+] |
C3H5NaO2 | |
MFCD00002759 | |
sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar | |
sodium ;propanoate |
Spécification
Propionic acid, sodium salt | |
285°C to 286°C | |
>250°C | |
99.0-100.5% | |
C2H5CO2Na | |
02, 234 | |
sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar | |
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ;propanoate | |
2723816 | |
99.0-100.5% |
137-40-6 | |
Blanc | |
Authentique | |
C3H5NaO2 | |
MFCD00002759 | |
15, 8798 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CCC(=O)[O-].[Na+] | |
96.06 | |
96.06 | |
Poudre cristalline |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge
missing translation for 'einecsNumber' : 205-290-4