Learn More
Acide propionique, sel de sodium, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10423965
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-40-6
Formule moléculaire C3H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.06
Numéro MDL MFCD00002759
Clé InChI JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
CID PubChem 2723816
Nom IUPAC sodium ;propanoate
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid, sodium salt
Point de fusion 285°C to 286°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.0-100.5%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C2H5CO2Na
Quantité 5 kg
Beilstein 02, 234
Merck Index 15, 8798
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 96.06
Pourcentage de pureté 99.0-100.5%
Forme physique Poudre cristalline