Learn More
PRKCB Mouse, anti-Human, Clone: 4B7A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PRKCB |
---|---|
Clone | 4B7A1 |
Concentration | 500 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Forme | Liquid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18058185
|
Proteintech
68620-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18076385
|
Proteintech
68620-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The PRKCB antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PRKCB. This antibody recognizes human, pig, rabbit, rat, mouse antigen. The PRKCB antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
PRKCB | |
500 μg/mL | |
Liquid | |
Human, Pig, Rabbit, Rat, Mouse | |
PKC B, PKC beta, PKCB, PRKCB, PRKCB1, PRKCB2, Protein kinase C beta type, protein kinase C, beta | |
Primary |
4B7A1 | |
Western Blot, ELISA | |
Mouse | |
5579 | |
IgG1 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |