Learn More
PRKCB Mouse, anti-Human, Clone: 4B7A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 68620-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18076385
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The PRKCB antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PRKCB. This antibody recognizes human, pig, rabbit, rat, mouse antigen. The PRKCB antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
PRKCB
4B7A1
PKC B, PKC beta, PKCB, PRKCB, PRKCB1, PRKCB2, Protein kinase C beta type, protein kinase C, beta
150 μL
5579
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Western Blot, ELISA
500 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Pig, Rabbit, Rat, Mouse
150 kDa