Learn More
Sampling Systems™ Pots avec couvercles
Comprennent un couvercle qui se dépose simplement et ne fournit donc pas de joint hermétique. Les pots Sampling Systems™ avec couvercles sont parfaits pour les applications hygiéniques.
33.55€ - 113.00€
Spécification
Comprend | Couvercle |
---|---|
Closure Included | Oui |
Type de produit | Flacon |
Matériau du bouchon | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15809611
|
Sampling Systems™
A284-400 |
400 ml |
33.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15829611
|
Sampling Systems™
A284-650 |
650 ml |
38.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15889601
|
Sampling Systems™
A284-1250 |
1 250 ml |
53.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15899601
|
Sampling Systems™
A284-2500 |
2500 mL |
63.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15819611
|
Sampling Systems™
A284-5000 |
5 000 ml |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Intérieur sans fissure
- Finition satinée
- Couvercle simplement à déposer
- Acier inox 304
Spécification
Couvercle | |
Oui | |
Flacon | |
Acier inoxydable |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.