Learn More
Sampling Systems™ Pots avec couvercles
Comprennent un couvercle qui se dépose simplement et ne fournit donc pas de joint hermétique. Les pots Sampling Systems™ avec couvercles sont parfaits pour les applications hygiéniques.
Marque: Sampling Systems™ A284-5000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Intérieur sans fissure
- Finition satinée
- Couvercle simplement à déposer
- Acier inox 304
Spécification
5 000 ml | |
Couvercle | |
1500 g | |
Rond | |
Flacon | |
200 mm |
Récipients en acier inoxydable à usage général, idéaux pour une utilisation avec des poudres et des liquides | |
Acier inoxydable | |
Oui | |
214 mm | |
Acier inoxydable | |
Couvercle |