Learn More
Potassium tetraoxalate dihydrate, Honeywell Fluka™
42.46€ - 161.76€
Identifiants chimiques
CAS 6100-20-5
Formule moléculaire C4H3KO8
Poids moléculaire (g/mol) 218.16
Numéro MDL MFCD00150443,MFCD00150443
Clé InChI GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
CID PubChem 131698588
Nom IUPAC potassium oxalic acid hydrogen oxalate
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15675990
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
60592-100G
100 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15685990
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
60592-500G
500 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Spécification
Identifiants chimiques
6100-20-5
218.16
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
131698588
[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
C4H3KO8
MFCD00150443,MFCD00150443
potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
potassium oxalic acid hydrogen oxalate
Spécification
Potassium tetraoxalate dihydrate
C4H3KO8
MFCD00150443,MFCD00150443
3854419
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
potassium oxalic acid hydrogen oxalate
131698588
≥99.5%
6100-20-5
KH3(C2O4)2 · 2H2O
NONH for all modes of transport
potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
218.16
254.19g/mol
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338