Learn More
Potassium tetraoxalate dihydrate, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium tetraoxalate dihydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | KH3(C2O4)2 · 2H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3854419 |
Poids de la formule | 254.19g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |