Learn More
Tétrachloroaurate de potassium(III) hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377.86 g/mol
183.92€ - 749.73€
Identifiants chimiques
CAS | 27988-75-6 |
---|---|
Formule moléculaire | AuCl4K |
Poids moléculaire (g/mol) | 377.86 |
Numéro MDL | MFCD00043088 |
Clé InChI | IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion |
CID PubChem | 91886546 |
Nom IUPAC | Potassium ; tétrachlorogold(1-) ; hydrate |
SMILES | [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23292.03 |
1 g |
183.92€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23292.06 |
5 g |
749.73€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate is used as primary and secondary intermediates. A Key raw material for synthesis of new gold(III) dithiolate complexes for luminescence studies or possible uses as photosensitizers or photocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydrate de tétrachloroaurate de potassium(III) est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire. Une matière première clé pour la synthèse de nouveaux complexes de dithiolates d’or(III) pour des études de luminescence ou des utilisations possibles comme photosensibilisateur ou photocatalyseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
27988-75-6 | |
377.86 | |
IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J | |
91886546 | |
[K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl |
AuCl4K | |
MFCD00043088 | |
potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion | |
Potassium ; tétrachlorogold(1-) ; hydrate |
Spécification
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate | |
27988-75-6 | |
KAuCl4·xH2O | |
UN3260 | |
potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion | |
IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J | |
Potassium ; tétrachlorogold(1-) ; hydrate | |
91886546 | |
99% |
357°C (decomposition) | |
AuCl4K | |
MFCD00043088 | |
14,7681 | |
Soluble in water,ethanol. | |
[K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl | |
377.86 | |
377.88 (Anhydrous) |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318-H290-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-190-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante