Learn More
Tétrachloroaurate de potassium(III) hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450897
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377.86 g/mol
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate is used as primary and secondary intermediates. A Key raw material for synthesis of new gold(III) dithiolate complexes for luminescence studies or possible uses as photosensitizers or photocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de tétrachloroaurate de potassium(III) est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire. Une matière première clé pour la synthèse de nouveaux complexes de dithiolates d’or(III) pour des études de luminescence ou des utilisations possibles comme photosensibilisateur ou photocatalyseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27988-75-6
Formule moléculaire AuCl4K
Poids moléculaire (g/mol) 377.86
Numéro MDL MFCD00043088
Clé InChI IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
CID PubChem 91886546
Nom IUPAC Potassium ; tétrachlorogold(1-) ; hydrate
SMILES [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Point de fusion 357°C (decomposition)
Quantité 1 g
Formule linéaire KAuCl4·xH2O
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,7681
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol.
Poids de la formule 377.88 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%