Learn More
Potassium Sulfate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥99.0%, powder
34.60€ - 148.19€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-80-5 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.25 |
Numéro MDL | MFCD00011388 |
Clé InChI | OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt |
CID PubChem | 24507 |
ChEBI | CHEBI:32036 |
Nom IUPAC | dipotassium sulfate |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7778-80-5 | |
174.25 | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
24507 | |
dipotassium sulfate |
K2O4S | |
MFCD00011388 | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
CHEBI:32036 | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
1698°C | |
1067°C | |
6.0 to 7.5 at 20°C | |
K2O4S | |
MFCD00011388 | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
174.25 | |
CHEBI:32036 | |
≥99.0% | |
Powder |
Potassium Sulfate | |
7778-80-5 | |
Powder | |
K2SO4 | |
NONH for all modes of transport | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium sulfate | |
24507 | |
174.26g/mol | |
Réactif ACS |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-915-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TT5900000