missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium Sulfate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties

Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1698°C |
Nom chimique ou matériau | Potassium Sulfate |
Point de fusion | 1067°C |
pH | 6.0 to 7.5 at 20°C |
Forme physique | Powder |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | K2SO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 174.26g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.0% |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu