Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine à forme haute
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
5.86€ - 246.00€
Specifications
Matériau Porcelaine
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Capacité (métrique) Product Type Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacité (métrique) Product Type Price Quantity & Availability  
12316517
View accessory products View Documents
Haldenwanger™
L 79C/3
50 ml Creuset
246.00€
10 pièces
Only null left
En stock
Add to basket
12045083
View Documents
Haldenwanger™
79C/2
40 ml Creuset de fusion Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Specifications
Porcelaine