Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine à forme haute
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque: Haldenwanger™ 79C/2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
40 mm | |
Creuset de fusion |
40 ml | |
51 mm |