Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox without Printed Codes
Cryobox without cell codes printed are color-coded for easy identification.
144.00€
Spécification
Description | 9 x 9 cells |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Comprend | Without printed codes |
Température de tenue (métrique) | Jusqu'à -90°C |
Description
- Fabrication en PP
- Peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 90-°C
- Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
- Les boîtes sont dotées d’un séparateur de grille fixe avec 9 x 9 cellules et conviennent pour des flacons cryogéniques 1,2 ml et 2 ml
Spécification
9 x 9 cells | |
Polypropylène | |
Without printed codes | |
Jusqu'à -90°C |