Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox without Printed Codes
Cryobox without cell codes printed are color-coded for easy identification.
Marque:  Tenak™ TE22294
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12499350
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Fabrication en PP
  • Peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 90-°C
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
  • Les boîtes sont dotées d’un séparateur de grille fixe avec 9 x 9 cellules et conviennent pour des flacons cryogéniques 1,2 ml et 2 ml
Spécification
Spécification
9 x 9 cells
Polypropylène
Jusqu'à -90°C
Jaune
Without printed codes