Learn More
Buerkle™ Accouplements à fermeture rapide DN 3,2 mm, pièces mâles, téton avec embouts de tuyaux
Le raccordement rapide et sûr pour des liquides, des gaz, de l‘air comprimé et du vide. Ils sont idéaux pour la séparation et le raccordement de tuyaux, d‘appareils, de récipients etc.Une qualité supérieure, une fiabilité éprouvée, un faible encombrement, un débit important, une manipulation facile.
3.62€ - 5.83€
Spécification
Description | Sans vanne |
---|---|
Matériau | POM |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Quantité d’emballage | 1 |
Comprend | Male connections, hose nipples with hose nozzles |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10691533
|
Buerkle™
8751-1001 |
1.6 mm dia. x 20 m |
5.83€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15858574
|
Buerkle™
8751-1004 |
6.4 mm |
4.47€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10540773
|
Buerkle™
8751-1002 |
3.2 mm |
3.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
- Pour un raccordement rapide et sûr
- Pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide
Spécification
Sans vanne | |
-40°C | |
Male connections, hose nipples with hose nozzles |
POM | |
1 | |
80°C |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.