Learn More
Buerkle™ Accouplements à fermeture rapide DN 3,2 mm, pièces mâles, téton avec embouts de tuyaux
Le raccordement rapide et sûr pour des liquides, des gaz, de l‘air comprimé et du vide. Ils sont idéaux pour la séparation et le raccordement de tuyaux, d‘appareils, de récipients etc.Une qualité supérieure, une fiabilité éprouvée, un faible encombrement, un débit important, une manipulation facile.
Marque: Buerkle™ 8751-1001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
- Pour un raccordement rapide et sûr
- Pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide
Spécification
Sans vanne | |
POM | |
1.6 mm Hose | |
1 | |
NW 3.2 mm | |
10 bar | |
Rapid Coupling |
1.6 mm | |
20 mm | |
-40°C | |
1.6 mm dia. x 20 m | |
Male connections, hose nipples with hose nozzles | |
80°C |