Learn More
Phényltriéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
48.00€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 780-69-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C12H20O3Si |
Molecular Weight (g/mol) | 240.37 |
MDL-nummer | MFCD00009065 |
InChI Key | JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15 |
PubChem CID | 13075 |
IUPAC Name | triéthoxy(phényl)silane |
SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Aantal | Verpakking | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Aantal | Verpakking | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10634672
|
Thermo Scientific Acros
174642500 |
250 g | Flacon en verre |
48.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10751451
|
Thermo Scientific Acros
174640010 |
1 kg | Flacon en verre |
140.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
780-69-8 | |
240.37 | |
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N | |
13075 | |
CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1 |
C12H20O3Si | |
MFCD00009065 | |
phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15 | |
triéthoxy(phényl)silane |
Spécification
Phenyltriethoxysilane | |
780-69-8 | |
0.9960g/mL | |
42°C | |
98% | |
C6H5Si(OC2H5)3 | |
MFCD00009065 | |
0.996 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1 | |
240.37 | |
240.38 | |
Liquide |
98% | |
Incolore | |
235.0°C | |
Authentique | |
C12H20O3Si | |
1.4594 to 1.4614 | |
16, 911 | |
phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15 | |
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N | |
triéthoxy(phényl)silane | |
13075 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée en cas d’inhalation.
Déclaration GHS P
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-305-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VV4900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Phenyltriethoxysilane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.